Merck
ENA238711150
Enamine
N-[bis(methylsulfanyl)methylidene]methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.32
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl methylsulfonyldithioimidocarbonate
Inchi Code
1S/C4H9NO2S3/c1-8-4(9-2)5-10(3,6)7/h1-3H3
InChI Key
BEAVGOPNGFVGBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44858
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44858
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)