Merck
ENA238711035
Enamine
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-ethoxyethoxy)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-13-6-7-14-9-10-4-3-5-11(12)8-10/h3-5,8H,2,6-7,9,12H2,1H3
InChI Key
NXQMKGBVRDJEGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43993