Merck
ENA238710915
Enamine
1-(3-methoxy-4-methylbenzoyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.76
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.ClH/c1-10-3-4-11(9-12(10)17-2)13(16)15-7-5-14-6-8-15;/h3-4,9,14H,5-8H2,1-2H3;1H
InChI Key
UQHCSGBZLZNPMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43597
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43597
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)