Merck
ENA238710901
Enamine
methyl[phenyl(pyridin-2-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(phenyl)2-pyridinylmethanamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-14-13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13-14H,1H3
InChI Key
IEYJNWLSRVHHMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43549
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43549