Merck
ENA238710899
Enamine
3-amino-N-(1-methylpyrrolidin-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.32
Iupac Name
3-amino-N-[(2Z)-1-methyl-2-pyrrolidinylidene]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O2S/c1-14-7-3-6-11(14)13-17(15,16)10-5-2-4-9(12)8-10/h2,4-6,8,13H,3,7,12H2,1H3
InChI Key
JNXTZCRKRALKSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43541
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43541
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)