Merck
ENA238710666
Enamine
[(2-bromophenyl)methyl](tert-butyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.62
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-bromobenzyl)-2-methyl-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16BrN.ClH/c1-11(2,3)13-8-9-6-4-5-7-10(9)12;/h4-7,13H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
MTUJVRSMGQWTPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)