Merck
ENA238710412
Enamine
{imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.21
MDL番号:
mp
32-34
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-3-5-4-9-1-2-10-6(9)8-5/h1-2,4H,3,7H2
InChI Key
DHSVDAKPQOFXKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34475
Melting Point
32-34
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34475