Merck
ENA238710394
Enamine
methyl 2-benzyl-3-hydroxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-benzyl-3-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-14-11(13)10(8-12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12H,7-8H2,1H3
InChI Key
NOULZVWNYXNCDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33569