Merck
ENA238710356
Enamine
N-cyclopropyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.28
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)14-11-8-9-11/h1-2,4,6,11,13-14H,3,5,7-9H2
InChI Key
MTZRGGFLCZZKQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32324
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32324