Merck
ENA238710095
Enamine
4-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.25
MDL番号:
mp
338-340
Iupac Name
4-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c13-9(14)7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-10(12)15/h1-6H,(H,11,15)(H,13,14)
InChI Key
ZNFFXFYIHZSXFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Melting Point
338-340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843