Merck
ENA196830347
Enamine
4-amino-3-fluorobenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
mp
167-171
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2S/c7-5-3-4(12(9,10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
HVFBADWBKHAPKV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45445
Melting Point
167-171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45445
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)