Merck
ENA196830294
Enamine
3-phenylthiophene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.26
MDL番号:
Iupac Name
3-phenyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H9NOS/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,12,13)
InChI Key
SFIDPJRHRJFVLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45212
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45212
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)