Merck
ENA196830286
Enamine
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13(12(14)15)4-3-5-13/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
AWAARCULHRDHCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45189
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45189