Merck
ENA196830269
Enamine
methyl N-(3-aminophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
mp
70-71
Iupac Name
methyl 3-aminophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ACQVQJHUIZBTTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45132
Melting Point
70-71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45132
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)