Merck
ENA196830078
Enamine
5-bromo-N-ethylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.07
MDL番号:
mp
70-71
Iupac Name
5-bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-2-9-7-4-3-6(8)5-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PTXWZJGCLYCDFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43973
Melting Point
70-71
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43973
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)