Merck
ENA196830045
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c8-6-3-1-5(11-6)2-4-7(9)10/h1,3H,2,4H2,(H,9,10)
InChI Key
NAGMMCFONJGKBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43862
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)