Merck
ENA196830038
Enamine
2-[3-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
2-[3-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-13(2)11(14)8-15-10-5-3-4-9(6-10)7-12/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChI Key
RYPPCJWNXCARPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43837
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)