Merck
ENA189566456
Enamine
1-(2-aminobenzoyl)piperidin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-aminobenzoyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-2-1-5-10(11)12(16)14-7-3-4-9(15)8-14/h1-2,5-6,9,15H,3-4,7-8,13H2
InChI Key
RQGOENZFMFUZIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43216