Merck
ENA187622994
Enamine
4-fluoro-2-(furan-3-amido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.2
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-(3-furoylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO4/c13-8-1-2-9(12(16)17)10(5-8)14-11(15)7-3-4-18-6-7/h1-6H,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
FQCVFLREJNHLLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)