Merck
ENA187622790
Enamine
3-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c10-6(11)2-5-9-4-1-3-8-7(9)12;/h1,3-4H,2,5H2,(H,10,11);1H
InChI Key
AVDPBFOBSNQKKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42636
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42636