Merck
ENA187622773
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)3-6-4-1-2-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
InChI Key
LACZBXBXDSGMGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)