Merck
ENA187622727
Enamine
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.44
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2/c6-2-1-3(5(9)10)8-4(2)7/h1,8H,(H,9,10)
InChI Key
NDXMSHURLVCDLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438