Merck
ENA185118684
Enamine
2-phenoxy-2-phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
mp
107-111
Iupac Name
phenoxy(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)17-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
InChI Key
ABUKMOCUMIPDHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
Melting Point
107-111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)