Merck
ENA185118661
Enamine
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-13-5-6-15-10-4-3-9(8-12)7-11(10)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
NOPUZJCDDPDODF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)