Merck
ENA185118653
Enamine
1-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C5H10N4/c1-4(6)5-8-7-3-9(5)2/h3-4H,6H2,1-2H3
InChI Key
DAVBTDJVFQZWRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41771
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41771