Merck
ENA185118542
Enamine
3-hydroxy-N,N,4-trimethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N,4-trimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7-4-5-8(6-9(7)12)10(13)11(2)3/h4-6,12H,1-3H3
InChI Key
HXDWHPWJUCEZOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41541
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41541
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)