Merck
ENA184121411
Enamine
4-(cyclohexylmethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.79
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclohexylmethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H17ClO3S/c14-18(15,16)13-8-6-12(7-9-13)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11H,1-5,10H2
InChI Key
BGNKJQNZDJMFFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41321
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41321