Merck
ENA184121405
Enamine
2-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.24
MDL番号:
Iupac Name
[2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3S/c12-6(13)3-5-4-15-8(10-5)11-2-1-9-7(11)14/h4H,1-3H2,(H,9,14)(H,12,13)
InChI Key
MIYBAXVWACBFPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)