Merck
ENA184121369
Enamine
4-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.29
MDL番号:
Iupac Name
4-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H17N3/c1-15(2)8-7-14-10-12-5-3-11(9-13)4-6-12/h3-6,14H,7-8,10H2,1-2H3
InChI Key
DWOXVBNFWCMWBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41243
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41243