Merck
ENA184121196
Enamine
N-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]piperidine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.78
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19FN2O.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)7-10-17-14(18)12-5-8-16-9-6-12;/h1-4,12,16H,5-10H2,(H,17,18);1H
InChI Key
NINGQARZWLSURI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41417
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41417