Merck
ENA183889119
Enamine
3-(dimethylamino)propanenitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3,5H2,1-2H3;1H
InChI Key
VXYYGUQECNRTJT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40370
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40370