Merck
ENA183888722
Enamine
(pentan-3-yl)(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.65
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-pentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F3N.ClH/c1-3-6(4-2)11-5-7(8,9)10;/h6,11H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
ASMYOINVAOJYNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40447
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40447
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)