Merck
ENA183888684
Enamine
3-{[(3-methylphenyl)methyl]amino}propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.71
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)8-12-6-5-11(13)14;/h2-4,7,12H,5-6,8H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
SMNYUVMGRSWIJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40191
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40191