Merck
ENA183042380
Enamine
methyl 2-[(propan-2-yl)amino]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl (isopropylamino)acetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-5(2)7-4-6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI Key
JFDSZJZAEPWYJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)