Merck
ENA183042137
Enamine
4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.71
MDL番号:
Iupac Name
4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O2/c14-9-3-4-10-11(5-7-16-12(10)8-9)15-6-1-2-13(17)18/h3-5,7-8H,1-2,6H2,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
AMBJNYSPRIYZPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39366
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39366