Merck
ENA183042014
Enamine
1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c15-14-8-11-16(12-9-14)10-4-7-13-5-2-1-3-6-13;;/h1-3,5-6,14H,4,7-12,15H2;2*1H
InChI Key
MOSPNIOWIBJMIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)