Merck
ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.77
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
InChI Key
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Melting Point
229-230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)