Merck
ENA181911884
Enamine
2-butoxy-5-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
mp
168-169
Iupac Name
2-butoxy-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-3-4-7-14-11-6-5-9(13-2)8-10(11)12/h5-6,8H,3-4,7,12H2,1-2H3
InChI Key
YNGOMJFBCQFZAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Melting Point
168-169
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)