Merck
ENA181911770
Enamine
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-6-11-7-13-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9H,6,8,12H2
InChI Key
MSUNGGQPLNEWHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)