Merck
ENA181911629
Enamine
(2-methylquinolin-4-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.15
MDL番号:
mp
294-295
Iupac Name
(2-methyl-4-quinolinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c1-8-6-9(7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8;;/h2-6H,7,12H2,1H3;2*1H
InChI Key
AVAORVCXKGFCCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
Melting Point
294-295
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)