Merck
ENA181911246
Enamine
4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-1-3-8(4-2-7)12-11(16)13-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChI Key
FTXACWVNUJCGIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)