Merck
ENA181911192
Enamine
4-[(2-methylpiperidin-1-yl)methyl]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-(4-pyridinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-9-14(11)10-12-5-7-13-8-6-12/h5-8,11H,2-4,9-10H2,1H3
InChI Key
DPAXLMQSSWVKQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36873
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36873