Merck
ENA161669219
Enamine
5-(dimethylsulfamoyl)furan-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.22
MDL番号:
Iupac Name
5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO5S/c1-8(2)14(11,12)6-4-3-5(13-6)7(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
YNURVCAXNLHGKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36406
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36406