Merck
ENA161209820
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,11H2
InChI Key
LGQYFEIXVXGFKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)