Merck
ENA161209774
Enamine
5-(2-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2S/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
FBPCOHCDZGNURM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35894
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35894