Merck
ENA161209522
Enamine
N-(3,5-difluorophenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.71
MDL番号:
Iupac Name
N-(3,5-difluorophenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O.ClH/c13-8-5-9(14)7-10(6-8)16-12(17)11-3-1-2-4-15-11;/h5-7,11,15H,1-4H2,(H,16,17);1H
InChI Key
KXMGRSDBEPJPIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)