Merck
ENA161209383
Enamine
methyl 2-[(4-chloro-3-nitrophenyl)formamido]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl [(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O5/c1-18-9(14)5-12-10(15)6-2-3-7(11)8(4-6)13(16)17/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,15)
InChI Key
XNJVTNSOVUSNRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29843
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)