Merck
ENA161209274
Enamine
N-benzylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.75
MDL番号:
mp
189-190
Iupac Name
N-benzyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N3O.ClH/c16-12(15-8-6-13-7-9-15)14-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,13H,6-10H2,(H,14,16);1H
InChI Key
YASPZEOFWKIMAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26394
Melting Point
189-190
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)