Merck
ENA161209230
Enamine
[2-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.79
MDL番号:
mp
62-63
Iupac Name
[2-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O3S.ClH/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)17(14,15)13-5-7-16-8-6-13;/h1-4H,5-9,12H2;1H
InChI Key
RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24661
Melting Point
62-63
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24661