Merck
ENA161209203
Enamine
{2-[(morpholine-4-sulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.81
MDL番号:
Iupac Name
{2-[(4-morpholinylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O3S.ClH/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-18(15,16)14-5-7-17-8-6-14;/h1-4H,5-10,13H2;1H
InChI Key
OBCWKCDYXBKNDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23981
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)